Learn More
Abeba™ Anatomische 32172 Schuhe
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofaser
- Weiß
- Stahlzehenkappe
- Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- Geeignet für hygienisch anspruchsvolle Bereiche
- Als Fersen- und Fußeinlage geeignet
- Kratzfeste Beschichtung im Fersen- und Zehenbereich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Farbe | Weiß |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 43 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 32172 |
| Zehenmaterial | Stahl |