Learn More
Abeba™ Anatomische 32189 Schuhe
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours mit atmungsaktiven Textileinlagen
- Schwarz
- Stahlzehenkappe
- Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Einstellbarer Spannbereich
- Velcro-Klettverschluss
- Reflektierendes Material
- Als Fersen- und Fußeinlage geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Velours |
| Größe | 41 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 32189 |
| Zehenmaterial | Stahl |