Learn More
Abeba™ Anatomische 32280 Schuhe
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Mikrofaser
- Weiß
- Stahlzehenkappe
- Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
- Metallfrei, durchstechsicher
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Kälteisolierendes Futter
- Einstellbarer Spannbereich
- Velcro-Klettverschluss
- Reflektierendes Material
- Als Fersen- und Fußerhöhung geeignet
- Gepolsterter Knöchelschutz
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| Farbe | Weiß |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 44 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 32280 |
| Zehenmaterial | Stahl |