Learn More
Ancitabinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30336628
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336628 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336628 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6372885G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclocytidine hydrochloride
CAS 10212-25-6
Summenformel C9 H11 N3 O4 . H Cl
Menge 5 g
Synonym 2,2'-Anhydro-1-β-D-arabinofuranosylcytosine HCl, 2,2'-O-Cyclocytidine HCl, Ancitabine HCl, Cyclo-CMP HCl
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N3O4.ClH/c10-5-1-2-12-8-7(16-9(12)11-5)6(14)4(3-13)15-8;/h1-2,4,6-8,10,13-14H,3H2;1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
SMILES Cl.OC[C@H]1O[C@@H]2[C@@H](OC3=NC(=N)C=CN23)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2R,3R,3aS,9aR)-2-(Hydroxymethyl)-6-imino-2,3,3a,9a-tetrahydrofuro[1,2]oxazolo[3,4-a]pyrimidin-3-ol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 261.66
Formelmasse 261.0516