Learn More
Andrographolide, TRC
Artikelnummer. 30010386
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010386 500 mg 500 Milligramm
30006196 50 mg 50 Milligramm
30003837 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010386 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA637475500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5508-58-7
Summenformel C20 H30 O5
Molekulargewicht (g/mol) 350.45
Synonym 2(3H)-Furanone, 3-[2-[(1R,4aS,5R,6R,8aS)-decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethylidene]dihydro-4-hydroxy-, (3E,4S)-, 2(3H)-Furanone, 3-[2-[decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethylidene]dihydro-4-hydroxy-, [1R-[1α[E(S*)],4aβ,5α,6α,8aα]]-, 5β,9βH,10α-Labda-8(20),12-dien-16-oic acid, 3α,14,15,18-tetrahydroxy-, γ-lactone (7CI), Andrographis (6CI), (3E,4S)-3-[2-[(1R,4aS,5R,6R,8aS)-Decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethylidene]dihydro-4-hydroxy-2(3H)-furanone, Andrographiside aglycon, Andrographolid, Andrographolide
IUPAC-Name (3E,4S)-3-[2-[(1R,4aS,5R,6R,8aS)-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylidene-3,4,4a,6,7,8-hexahydro-1H-naphthalen-1-yl]ethylidene]-4-hydroxyoxolan-2-one
SMILES C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H](C\C=C\3/[C@H](O)COC3=O)C(=C)CC[C@H]12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Andrographolide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
Formelmasse 350.2093
Reinheit (%) >95%