Learn More
Invitrogen™ Androstenedione Competitive ELISA Kit
Artikelnummer. 18091643
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
18091643 96 Tests 96 Stück
1 options
Artikelnummer. 18091643
Marke: Invitrogen™ EIAAND
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ELISA
Androstenedione is a steroid hormone also known as androst-4-ene-3,17-dione. It is synthesized from dehydroepiandrosterone (DHEA) or 17-hydroxyprogesterone. By itself, androstenedione is a weak androgen though it is a precursor for biosynthesis of stronger androgens, such as testosterone and estrogens. Therefore, androstenedione is classified as a controlled drug and a supplement to enhance athletic performance and body energy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 5 to 1200 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 2.3 pg/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Saliva, Serum, Urine
Zur Verwendung mit (Geräte) Colorimetric Microplate Reader
Interassay-VK <10%
Intraassay-VK <10
Kitinhalt Pre-coated 96 well plate, Standard, Antibody, HRP-Conjugated Detection Antibody, Assay Buffer Concentrate, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma 50 μL, Saliva 50 μL, Serum 50 μL, Urine 50 μL
Lagerungsbedingungen -20°C
Ziel Androstenedione
Prüfzeit 1 hrs 20 mins
Gesamte Assay-Zeit 2 hrs 30 mins