Learn More
Androsteron, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10601545 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10601545 1 g Glasflasche 1 Gramm
10402021 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10601545 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 204190010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 53-41-8 | C19H30O2 | 290.447 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-41-8
Summenformel C19H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 290.447
InChI-Schlüssel QGXBDMJGAMFCBF-HLUDHZFRSA-N
Synonym androsterone, androkinine, androtine, 5alpha-androsterone, 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one, atromide ici, 3-epihydroxyetioallocholan-17-one, 3alpha-hydroxyetioallocholan-17-one, 5alpha-androstane-3alpha-ol-17-one, cis-androsterone
PubChem CID 5879
ChEBI CHEBI:16032
IUPAC-Name (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-on
SMILES CC12CCC(CC1CCC3C2CCC4(C3CCC4=O)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Androsterone
Namenshinweis 97%
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 633
Spezifischer Drehzustand + 96.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Spezifische Drehung +90° to +98° (20°C, 589nm) (c=0.7, ethanol)
Formelmasse 290.44
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle