Learn More
Androsteron, Mikromol™
Artikelnummer. 17953966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17953966 100 mg 100 Milligramm
17901256 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953966 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0323.16
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Androsteron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Androsterone
CAS 53-41-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Androsterone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H30 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Androsterone (8CI), 3-Epihydroxyetioallocholan-17-one, Androkinin, Androtin, Atromide ICI, NSC 9898, U 60366, 3alpha-Hydroxy-17-androstanone, 3alpha-Hydroxy-5alpha-androstan-17-one, 3alpha-Hydroxy-5alpha-androstane-17-one, 3alpha-Hydroxyetioallocholan-17-one, 5alpha-Androstan-17-one-3alpha-ol, 5alpha-Androstan-3alpha-ol-17-one, 5alpha-Androstane-3alpha-ol-17-one, 5alpha-Androsterone, Androstan-17-one, 3-hydroxy-, (3alpha,5alpha)-
InChI-Formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
IUPAC-Name (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-on
Molekulargewicht (g/mol) 290.44
Menge 100 mg
Formelmasse 290,2246 g/mol