Learn More
Andwin Scientific Lazy L-förmiger Verteiler
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Polystyrol-Verteiler
- Langlebig-einweg und nicht zerbrechlich
- Die Form verringert die Wahrscheinlichkeit, dass der Verteiler in den Agar einhakt
- Vorsterilisiert
- Blau
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Autoklavierbar | Nein |
| Farbe | Blau |
| Form | L-förmig |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Zellenverteiler |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ermöglicht die mühelose und gleichmäßige Probenverteilung und reduziert das Risiko eines Eingrabens des Spatels in den Agar |