Learn More
Berthold Technologies Anästhesieeinheit für NightOWL LB 983
Artikelnummer. 31908717 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31908717 Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908717 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 41930
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erforderlich, um Mäuse bewegungslos zu halten und die Bildgebung lebender Tiere im NightOWL II zu ermöglichen.
  • Komplett mit Düsenteil und Tray für bis zu 5 Mäuse.
  • Zusätzliche Tabletts können separat erworben werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tier-Inhalationsanästhesie
Zur Verwendung mit (Geräte) NightOWL II
Spannung 230 V
Zertifizierungen EC
Tier Maus
Typ Anästhesiemaschine
Farbe Schwarz