Learn More
Angelicin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461498
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16461498 5 mg -
16449088 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16461498 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0763
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress Angelicin, a furocoumarin naturally occurring tricyclic aromatic compound, structurally related to psoralens, is reported to have anti-cancer, antiviral, anti-inflammatory activity.
Angelicin, a furocoumarin naturally occurring tricyclic aromatic compound, structurally related to psoralens, is reported to have anti-cancer, antiviral, anti-inflammatory activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Angelicin
Physikalische Form Solid
CAS 523-50-2
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H6O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym Isopsoralen
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (179.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=CC=C(OC=C3)C3=C2O1
Molekulargewicht (g/mol) 186.16
Formelmasse 186.16
Reinheit (%) 99.63%
Güte Research