Learn More
Novus Biologicals™ Angiomotin like 1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpécification
Spécification
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Cardiovascular Biology, Cytoskeleton Markers |
| Ziel | Angiomotin like 1 |
| Synonym | angiomotin like 1, angiomotin-like protein 1, JEAP, junction-enriched and associated protein |
| Gensymbol | AMOTL1 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?