Learn More
Invitrogen™ Angiopoietin 3 Monoclonal Antibody (113504)
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA561810
Código de producto. 30535451
  • 589.00 € / 500 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Angiopoietin-1 (Ang-1) is a secreted ligand for Tie-2, a cell surface receptor tyrosine kinase expressed in endothelial and hemopoietic cells. Ang-1 is an angiogenic factor that mediates blood vessel maturation and may be involved in endothelial development. A related protein, angiopoietin-2 (Ang-2), is a naturally occurring antagonist of Ang-1 activation of Tie-2. In adult tissue, Ang-2 expression is restricted to sites of vascular remodeling. Ang-3 and Ang-4 represent the mouse and human counterparts of the same gene locus. The structural divergence of Ang-3 and Ang-4 cause their divergent functions. Ang-3 and Ang-4 have very different distributions in their respective species, and Ang-3 appears to act as an antagonist while Ang-4 appears to function as an agonist. Ang-3 and Ang-4 share all the main structural characteristics of Ang-1 and Ang-2 and are homologous throughout the signal peptide, N-terminal region, coiled-coil segment and Fibrinogen-like domain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Angiopoietin 3
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
Q9WVH6
ANGPT4
E. coli-derived recombinant mouse Angiopoietin-3.
500 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2b
Western Blot
113504
Unconjugated
ANGPT4
AGP4; Agpt4; ANG3; ANG-3; ANG4; ANG-4; angiopoietin 3; angiopoietin 4; Angiopoietin3; angiopoietin-3; Angiopoietin4; Angiopoietin-4; Angpt4
Rat
Protein A/G
RUO
11602
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado