Learn More
Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18368234 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18368234 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18368234
Marke: Novus Biologicals NBP310663100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 Polyclonal specifically detects Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Zusammensetzung PBS buffer, 2% sucrose
Gen-Alias AGFAngiopoietin-related protein 5, angiopoietin-like 6, Angiopoietin-like protein 6, Angiopoietin-related growth factor, ARP5angiopoietin-related protein 6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for Anti-Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 antibody is: synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human ANGL6 (NP_114123.2). Peptide sequence PESDHYRLRLGQYHGDAGDSLSWHNDKPFSTVDRDRDSYSGNCALYQRGG
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83854
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified