Learn More
Angiopoietin-like Protein 7/ANGPTL7 Antibody (2C7), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18420470 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18420470 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18420470
Marke: Novus Biologicals H00010218M03100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Angiopoietin-like Protein 7/ANGPTL7 Monoclonal antibody specifically detects Angiopoietin-like Protein 7/ANGPTL7 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Angiopoietin-like Protein 7/ANGPTL7
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2C7
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_066969
Gen-Alias angiopoietin-like 7, Angiopoietin-like factor, Angiopoietin-like protein 7, angiopoietin-related protein 7, AngX, CDT6angiopoietin-like factor (CDT6), Cornea-derived transcript 6 protein, dJ647M16.1, RP4-647M16.2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen ANGPTL7 (NP_066969, 27 a.a. ~ 126 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. QKLSKHKTPAQPQLKAANCCEEVKELKAQVANLSSLLSELNKKQERDWVSVVMQVMELESNSKRMESRLTDAESKYSEMNNQIDIMQLQAAQTVTQTSAD
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10218
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ