missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Angiotensin (1-7)

Artikelnummer. 16437867
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16437867 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16437867 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY12403

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Angiotensin 1-7 (Ang-(1-7)) is an endogenous heptapeptide from the renin-angiotensin system (RAS) with a cardioprotective role due to its anti-inflammatory and anti-fibrotic activities in cardiac cells.

Angiotensin 1-7 inhibits purified canine ACE activity (IC50=0.65 μM). Angiotensin 1-7 acts as a local synergistic modulator of kinin-induced vasodilation by inhibiting ACE and releasing nitric oxide. Angiotensin 1-7 blocks Ang II-induced smooth muscle cell proliferation and hypertrophy and shows antiangiogenic and growth-inhibitory effects on the endothelium. Angiotensin 1-7 shows anti-inflammatory activity .

Spezifikation

Reinheit 98.04%
CAS 51833-78-4
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Molekulargewicht 899.0 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : ≥ 30.2 mg/mL (33.59 mM)
Synonym Ang-(1-7)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.