Learn More
MedChemExpress Angiotensin (1-7)
Beschreibung
Angiotensin 1-7 inhibits purified canine ACE activity (IC50=0.65 μM). Angiotensin 1-7 acts as a local synergistic modulator of kinin-induced vasodilation by inhibiting ACE and releasing nitric oxide. Angiotensin 1-7 blocks Ang II-induced smooth muscle cell proliferation and hypertrophy and shows antiangiogenic and growth-inhibitory effects on the endothelium. Angiotensin 1-7 shows anti-inflammatory activity .
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98.04% |
| CAS | 51833-78-4 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Molekulargewicht | 899.0 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 25 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : ≥ 30.2 mg/mL (33.59 mM) |
| Synonym | Ang-(1-7) |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.