Learn More
Angiotensin I (human), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15454549
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
484-42-4
C62H89N17O14
1296.50
MFCD00133091
ORWYRWWVDCYOMK-HBZPZAIKSA-N
angiotensin i, human angiotensin i, angiotensin i human, 5-ile-angiotensin i, angiotensin i rat, angiotensin i mouse, angiotensin 1 human, angiotensin i human, mouse, rat, pepsitensin, ile5-angiotensin i
3081372
CHEBI:2718
(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S,3S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-Amino-3-carboxypropanamido]-5-[(diaminomethyliden)amino]pentanamido]-3-methylbutanamido]-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-methylpentanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-3-phenylpropanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanamido]-4-methylpentansäure
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
484-42-4
C62H89N17O14
1296.50
MFCD00133091
ORWYRWWVDCYOMK-HBZPZAIKSA-N
angiotensin i, human angiotensin i, angiotensin i human, 5-ile-angiotensin i, angiotensin i rat, angiotensin i mouse, angiotensin 1 human, angiotensin i human, mouse, rat, pepsitensin, ile5-angiotensin i
3081372
CHEBI:2718
(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S,3S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-Amino-3-carboxypropanamido]-5-[(diaminomethyliden)amino]pentanamido]-3-methylbutanamido]-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-methylpentanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-3-phenylpropanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanamido]-4-methylpentansäure
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
Angiotensin I (human) stimulates the release of aldosterone, another hormone, from the adrenal cortex. It acts as a precursor to angiotensin II. It acts as endogenous peptide substrate for angiotensin converting enzyme (ACE), precursor to the vasoconstrictor peptide angiotensin II
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Angiotensin I (human) stimuliert die Freisetzung von Aldosteron, einem anderen Hormon, aus der Nebennierenrinde. Es dient als Vorläufer von Angiotensin II. Es fungiert als endogenes Peptidsubstrat für das Angiotensin Converting-Enzym (ACE), Vorläufer des Vasokonstriktorpeptids Angiotensin II
Löslichkeit
Löslich zu 1 mg/ml in Wasser.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln. Bei 4 °C aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Angiotensin I (human)
Farbe Weiß
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble to 1mg/ml in water.
Formelmasse 1296.5
Physikalische Form Pulver