Learn More
Angiotensin I (human), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042318
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15454549 5 mg 5 Milligramm
15474549 25 mg 25 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15454549
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62102.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 484-42-4 | C62H89N17O14 | 1296.50 g/mol
Angiotensin I (human) stimulates the release of aldosterone, another hormone, from the adrenal cortex. It acts as a precursor to angiotensin II. It acts as endogenous peptide substrate for angiotensin converting enzyme (ACE), precursor to the vasoconstrictor peptide angiotensin II
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Angiotensin I (human) stimuliert die Freisetzung von Aldosteron, einem anderen Hormon, aus der Nebennierenrinde. Es dient als Vorläufer von Angiotensin II. Es fungiert als endogenes Peptidsubstrat für das Angiotensin Converting-Enzym (ACE), Vorläufer des Vasokonstriktorpeptids Angiotensin II
Löslichkeit
Löslich zu 1 mg/ml in Wasser.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln. Bei 4 °C aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 484-42-4
Summenformel C62H89N17O14
Molekulargewicht (g/mol) 1296.50
MDL-Nummer MFCD00133091
InChI-Schlüssel ORWYRWWVDCYOMK-HBZPZAIKSA-N
Synonym angiotensin i, human angiotensin i, angiotensin i human, 5-ile-angiotensin i, angiotensin i rat, angiotensin i mouse, angiotensin 1 human, angiotensin i human, mouse, rat, pepsitensin, ile5-angiotensin i
PubChem CID 3081372
ChEBI CHEBI:2718
IUPAC-Name (2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S,3S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-Amino-3-carboxypropanamido]-5-[(diaminomethyliden)amino]pentanamido]-3-methylbutanamido]-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-methylpentanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-3-phenylpropanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanamido]-4-methylpentansäure
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Angiotensin I (human)
Farbe Weiß
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble to 1mg/ml in water.
Formelmasse 1296.5
Physikalische Form Pulver