Learn More
Thermo Scientific Chemicals Angiotensin II (menschlich)
Beschreibung
Ang II stimulates angiogenesis and increases microvessel density. In addition, the renin-angiotensin and nitric oxide-generating systems appear to interract in the regulation of cardiovascular function. Angiotensin (Ang) II is a peptide which plays an important role in the regulation of blood pressure and has strong vasoconstrictive effects. It also stimulates the release of aldosterone from the adrenal gland and inhibits adenylate cyclase activity. It also increases the entry of Ca2+ in heart muscle via voltage-sensitive channels and activates myosin light chain kinase (MYLK). It also elicits an increase in voltage-dependent delayed rectifier K+ current in neurons and activates JAK2 in smooth muscle cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ang II stimuliert die Angiogenese und erhöht die Dichte von Mikrogefäßen. Darüber hinaus scheinen die Systeme zur Erzeugung von Renin-Angiotensin und Stickstoffmonoxid bei der Regulierung der Herz-Kreislauf-Funktion zu interagieren. Angiotensin (Ang) II ist ein Peptid, das bei der Regulierung des Blutdrucks eine wichtige Rolle spielt und starke vasokonstriktive Wirkungen hat. Es stimuliert auch die Freisetzung von Aldosteron aus der Nebenniere und hemmt die Adenylat-Cyclase-Aktivität. Es erhöht auch den Eintritt von Ca2+ in den Herzmuskel über spannungsempfindliche Kanäle und aktiviert die Myosin-Leichtkettenkinase (MYLK). Es erzeugt auch einen Anstieg des spannungsabhängigen verzögerten Gleichrichterstroms K+ in Neuronen und aktiviert JAK2 in glatten Muskelzellen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (25 mg/ml) und 5 % Essigsäure (1 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur -20°C. Von starken Säuren und starken Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung bei -20 °C |
| Format | Pulver |
| Molekulargewicht | 1046.197 |
| Produkttyp | Angiotensin II (human) |
| Menge | 25 mg |