missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Angiotensin II (menschlich)

Artikelnummer. p-7041963
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15413569 5 mg 5 Milligramm
15423569 25 mg 25 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15413569

Marke: Thermo Scientific Chemicals J60866.#0

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 4474-91-31046.197 g/mol

Ang II stimulates angiogenesis and increases microvessel density. In addition, the renin-angiotensin and nitric oxide-generating systems appear to interract in the regulation of cardiovascular function. Angiotensin (Ang) II is a peptide which plays an important role in the regulation of blood pressure and has strong vasoconstrictive effects. It also stimulates the release of aldosterone from the adrenal gland and inhibits adenylate cyclase activity. It also increases the entry of Ca2+ in heart muscle via voltage-sensitive channels and activates myosin light chain kinase (MYLK). It also elicits an increase in voltage-dependent delayed rectifier K+ current in neurons and activates JAK2 in smooth muscle cells.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Ang II stimuliert die Angiogenese und erhöht die Dichte von Mikrogefäßen. Darüber hinaus scheinen die Systeme zur Erzeugung von Renin-Angiotensin und Stickstoffmonoxid bei der Regulierung der Herz-Kreislauf-Funktion zu interagieren. Angiotensin (Ang) II ist ein Peptid, das bei der Regulierung des Blutdrucks eine wichtige Rolle spielt und starke vasokonstriktive Wirkungen hat. Es stimuliert auch die Freisetzung von Aldosteron aus der Nebenniere und hemmt die Adenylat-Cyclase-Aktivität. Es erhöht auch den Eintritt von Ca2+ in den Herzmuskel über spannungsempfindliche Kanäle und aktiviert die Myosin-Leichtkettenkinase (MYLK). Es erzeugt auch einen Anstieg des spannungsabhängigen verzögerten Gleichrichterstroms K+ in Neuronen und aktiviert JAK2 in glatten Muskelzellen.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (25 mg/ml) und 5 % Essigsäure (1 mg/ml).

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur -20°C. Von starken Säuren und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4474-91-3

Spezifikation

Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Format Pulver
Molekulargewicht 1046.197
Produkttyp Angiotensin II (human)
Menge 5 mg

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.