missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Angiotensin III, human, mouse

Artikelnummer. 16419608
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16419608 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16419608 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1540

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Angiotensin III, human, mouse is a heptapeptide, acts as an endogenous angiotensin type 2 receptor (AT2R) agonist, with IC50s of 0.648 nM and 21.1 nM for AT2R and AT1R, respectively.

Spezifikation

Reinheit 99.8%
CAS 13602-53-4
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Molekulargewicht 931.09 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 10 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 100 mg/mL (107.40 mM∣Need ultrasonic)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.