Learn More
MedChemExpress Angiotensinogen (1-14), human
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 95.17% |
| CAS | 104180-23-6 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekulargewicht | 1760.04 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |