Learn More
Hettich Lab Technology™ Winkelrotor mit 12 Plätzen für MIKRO™ 220 R Zentrifuge
Artikelnummer. 10452732
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MIKRO 220 R Zentrifuge
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
10452732 MIKRO 220 R Zentrifuge
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10452732 Lieferant Hettich Lab Technology™ Lieferanten-Nr. 1015
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Winkelrotor, entwickelt für ein breites Anwendungsspektrum.
  • 35° Winkelrotor für MIKRO 220 R Zentrifuge
  • max. RCF 4.146 xg
  • MIKRO Die Modelle 220 und 220 R sind leistungsstarke, kompakte Tischzentrifugen zur Verarbeitung von Mikroliterröhrchen mit einem Volumen von 0,2 bis 2,0 ml.
  • Durch die Aufnahme von Rotoren für Röhrchen bis zu 50 ml wird die gekühlte MIKRO 220 R ermöglicht ein erweitertes Anwendungsspektrum
  • Der gekühlte MIKRO 220 R akzeptiert auch Standardröhrchen bis zu einem Volumen von 50 ml.
  • Dank seiner Leistung, Kapazität und effizienten Kühlung MIKRO 220 R eignet sich ideal für die DNA- und RNA-Extraktion.
Spezifikation
Typ Winkelrotor
Max. RZB 4.146 x g
Radius (metrisch) 103 mm
Min. Radius (metrisch) 82 mm
Max. Röhrchendurchmesser 17,7 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) MIKRO 220 R Zentrifuge
Winkel 35 °
Anzahl Plätze 12