Learn More
Hettich Lab Technology™ Winkelrotor für MIKRO 220/220 R, 48 Plätze, 2 Reihen
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
EBA 21 Zentrifuge
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Winkelrotor
- 45°, 48 Plätze, 2 Zeilen
- Zur Verwendung mit MIKRO 220 und 220 R Zentrifugen
- MIKRO 220 und 220 R sind leistungsstarke, kompakte Tischzentrifugen, die für die Verarbeitung von Mikroliter-Röhrchen von 0.2 bis 2.0 ml geeignet sind
- Durch die Aufnahme von Rotoren für Röhrchen bis zu 50 ml ermöglicht das gekühlte Modell MIKRO 220 R ein erweitertes Anwendungsspektrum
- Das gekühlte Modell MIKRO 220 R ist auch für Standardröhrchen mit einem Volumen von bis zu 50 ml verwendet werden
- Dank seiner Leistung, Kapazität und effizienten Kühlung eignet sich das Modell MIKRO 220 R ideal für die DNA- und RNA-Extraktion
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Angle Rotor, 48-place, 2-row |
| Typ | Winkelrotor |
| Max. RZB | 21.255 x g (außen) 18.845 x g (innen) |
| Max. Geschwindigkeit | 14.000 U/min |
| Radius (metrisch) | 86/97 mm |
| Max. Schlauchlänge | 45 mm |
| Max. Röhrchendurchmesser | 11 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EBA 21 Zentrifuge |
| Winkel | 45° |
| Anzahl Plätze | 48 |
| Mehr anzeigen |