Learn More
Hettich Lab Technology™ Winkelrotor für MIKRO 220/220 R Zentrifuge, 30 Plätze
Artikelnummer. 10409203
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Zentrifugen MIKRO 220/220 R
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10409203 Zentrifugen MIKRO 220/220 R 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10409203
Marke: Hettich Lab Technology™ 1189A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für ein breites Anwendungsspektrum
  • Winkelrotor, 45°
  • Mit Bio-Containment, getestet durch den TÜV in Übereinstimmung mit DIN EN 61010, Abschnitt 2-020
  • Zur Verwendung mit MIKRO 220 und 220 R Zentrifugen
  • MIKRO 220 und 220 R sind leistungsstarke, kompakte Tischzentrifugen, die für die Verarbeitung von Mikroliter-Röhrchen von 0.2 bis 2.0 ml geeignet sind
  • Durch die Aufnahme von Rotoren für Röhrchen bis zu 50 ml ermöglicht das gekühlte Modell MIKRO 220 R ein erweitertes Anwendungsspektrum
  • Das gekühlte Modell MIKRO 220 R ist auch für Standardröhrchen mit einem Volumen von bis zu 50 ml verwendet werden
  • Dank seiner Leistung, Kapazität und effizienten Kühlung eignet sich das Modell MIKRO 220 R ideal für die DNA- und RNA-Extraktion
Spezifikation
Typ Winkelrotor
Max. RZB 21.255 x g
Max. Geschwindigkeit 14.000 U/min
Radius (metrisch) 97 mm
Max. Schlauchlänge 45 mm
Max. Röhrchendurchmesser 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifugen MIKRO 220/220 R
Winkel 45°
Anzahl Plätze 30
Biocontainment Ja