Learn More
Hettich™ Winkelrotor für ROTANA 380/380 R Zentrifuge, 6 Plätze
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
10.000 U/min (Rotina 380), 11.000 U/min (Rotina 380 R)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit ROTINA380/380R.
- ROTINA 380 R, n = 11,000 min-1, max. RZB 16,369
- ROTINA 380, n = 10,000 min-1, max. RZB 13,528
- Vielseitigkeit und Größe des ROTINA 380 sind eine wertvolle Ergänzung für jedes Labor. Ideal für klinische Anwendungen, Forschung, Lebensmittel und Getränke sowie industrielle Anwendungen.
- Robuste und stabile Zentrifuge mit hoher Kapazität
- Zubehör mit Aerosolabdichtung schützt den Anwender vor Aerosolen und sorgt gleichzeitig für optimale Sicherheit, z. B. beim Zentrifugieren von infektiösen Proben
- Temperaturregelung mit Vorkühlfunktion von -20 bis +40 °C
- Versa-Rotor™ für unterschiedliche Anwendungen
- Ganz aus Edelstahl
- Leiser Betrieb
- Easy-Lift™-/Safety-Lock™ Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Winkelrotor |
| Max. RZB | 13.528 x g (Rotina 380), 16.369 x g (Rotina 380 R) |
| Max. Geschwindigkeit | 10.000 U/min (Rotina 380), 11.000 U/min (Rotina 380 R) |
| Radius (metrisch) | 121 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 111 mm |
| Max. Schlauchlänge | 105 mm |
| Max. Röhrchendurchmesser | 38 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ROTINA 380/380 R |
| Winkel | 45° |
| Anzahl Plätze | 6 |