Learn More
Hettich Lab Technology™ Winkelrotor für ROTINA 420/420 R, 6 Plätze
Beschreibung
- Winkelrotor
- 6 Plätze, 45°
- Zur Verwendung mit ROTINA420/420R.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Winkelrotor |
| Max. RZB | 16.504 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 11.000 U/min |
| Radius (metrisch) | 122 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 112 mm |
| Max. Schlauchlänge | 107 mm |
| Max. Röhrchendurchmesser | 38 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ROTINA 420/420 R |
| Winkel | 45° |
| Anzahl Plätze | 6 |