Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 3
Artikelnummer. p-8014089
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10 x 10 ml
12 x 1,2/2 ml
12 x 15 ml
15 ml
24 x 1,5/2 ml
30 x 1,5/2 ml
48 x 1,5/20 ml
4 x 85 ml
6 x 30 ml
6 x 50 ml
6 x 85 ml
8 x 50 ml
Max. Geschwindigkeit:
13.500 U/min
14.000 U/min
15.000 U/min
15.500 U/min
16.500 U/min
20.000 U/min
21.000 U/min
26.000 U/min
30.000 U/min
9.500 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sigma 3-30KS
Sigma 3-30KS, 3-16, 3-16K, 3-18K und 3-18KH
Sigma 3-30KS, 3-16, 3-16K, und 3-18K
Sigma 3-30KS, 3-16, 3-18K und 3-18KH
Sigma 3-30KS, 3-18K und 3-18KH
Sigma 3-30KS
Sigma 3-30KS, 3-16, 3-16K, 3-18K/KH
Sigma 3K-15
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Max. Geschwindigkeit Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10006401 12 x 1,2/2 ml 30.000 U/min Sigma 3-30KS 1 Stück
10321182 10 x 10 ml 26.000 U/min Sigma 3-30KS, 3-16, 3-16K, 3-18K und 3-18KH 1 Stück
10773314 12 x 15 ml 13.500 U/min Sigma 3-30KS, 3-18K und 3-18KH 1 Stück
11820320 15 ml 9.500 U/min Sigma 3K-15 -
10739212 24 x 1,5/2 ml 26.000 U/min Sigma 3-30KS, 3-16, 3-18K und 3-18KH 1 Stück
10351132 30 x 1,5/2 ml 20.000 U/min Sigma 3-30KS, 3-16, 3-16K, und 3-18K 1 Stück
10066141 4 x 85 ml 20.000 U/min Sigma 3-30KS, 3-16, 3-18K und 3-18KH 1 Stück
11700769 48 x 1,5/20 ml 15.000 U/min Sigma 3-30KS -
10056061 6 x 50 ml 14.000 U/min Sigma 3-30KS, 3-16, 3-18K und 3-18KH 1 Stück
10056141 6 x 50 ml 21.000 U/min Sigma 3-30KS, 3-16, 3-16K, 3-18K/KH 1 Stück
10331182 6 x 30 ml 26.000 U/min Sigma 3-30KS, 3-16, 3-18K und 3-18KH 1 Stück
10677832 6 x 85 ml 15.500 U/min Sigma 3-30KS, 3-16, 3-18K und 3-18KH 1 Stück
10239961 8 x 50 ml 16.500 U/min Sigma 3-30KS, 3-16, 3-18K und 3-18KH -
13 options
Artikelnummer. 10006401
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 12110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Rotor kann bei geringer Wartung für bis zu 50,000 Zyklen bei maximaler Beladung und Drehzahl verwendet werden. Sigma™ Winkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 3 sind ideal für den Einsatz in Forschungslaboren.
  • Festwinkelrotoren werden für die Sedimentation mit hohen Fliehkräften von bis zu und mehr als 60,000 x g verwendet.
  • Kürzere Sedimentationszeiten als mit Ausschwingrotoren 
  • Höhere Drehzahlen und höhere Fliehkräfte können erreicht werden.
  • Auch der Sedimentationsabstand ist im Allgemeinen kürzer als bei Ausschwingrotoren. 
  • Die Kapazität der Rotorkammer kann im Vergleich zu Ausschwingrotoren besser ausgenutzt werden.
  • Bei fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren kontinuierlich mit maximaler Drehzahl und +4 °C betrieben werden.
Spezifikation
Typ Winkelrotor
Fassungsvermögen 12 x 1,2/2 ml
Max. Geschwindigkeit 30.000 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 3-30KS