Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Abgewinkelter Rundbodenkolben mit zwei Hälsen
Artikelnummer. 10788831
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung:
Mittelhals - NS 24/29, Seitenhals - NS 14/23
Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 14/23
Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 19/26
Mittlerer Hals - NS 29/32, seitlicher Hals - NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Beschreibung Packungsgröße
10788831 1000 mL Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 14/23 1 Stück
10000311 100 mL Mittlerer Hals - NS 29/32, seitlicher Hals - NS 29/32 1 Stück
10070221 500 mL Mittelhals - NS 24/29, Seitenhals - NS 14/23 1 Stück
10284571 1000 mL Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 19/26 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10788831 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 03214170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.02 €
    47.32 € / 1 Stück
    Sparen 54.70 €
    53% Rabatt
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Destillationskolben mit abgewinkeltem seitlichem Hals (20°)
  • Destillationskolben gem. DIN 12394 sowie DIN-Norm
  • Mit NS
  • Mit abgewinkeltem seitlichem Hals (20°)
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Beschreibung Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 14/23
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung 1
Außendurchmesser (metrisch) 131 mm