Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Abgewinkelter Rundbodenkolben mit zwei Hälsen
Artikelnummer. 10000311
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung:
Mittelhals - NS 24/29, Seitenhals - NS 14/23
Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 14/23
Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 19/26
Mittlerer Hals - NS 29/32, seitlicher Hals - NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Beschreibung unitSize
10000311 100 mL Mittlerer Hals - NS 29/32, seitlicher Hals - NS 29/32 1 Stück
10070221 500 mL Mittelhals - NS 24/29, Seitenhals - NS 14/23 1 Stück
10788831 1000 mL Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 14/23 1 Stück
10284571 1000 mL Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 19/26 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10000311
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 03214437
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Destillationskolben mit abgewinkeltem seitlichem Hals (20°)
  • DIN 12394-konforme Destillationskolben und zusätzlich zur DIN-Norm
  • Mit NS
  • Mit abgewinkeltem Seitenhals (20°)
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Beschreibung Mittlerer Hals - NS 29/32, seitlicher Hals - NS 29/32
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Borosilikatglas 3.3
Anzahl pro Packung 1
Außendurchmesser (metrisch) 64 mm