Learn More
Invitrogen™ ANGPTL3 Mouse ELISA-Kit
Artikelnummer. 15425183
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15425183
Marke: Invitrogen™ EMANGPTL3
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Mouse ANGPTL3 ELISA quantitates Ms ANGPTL3 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms ANGPTL3. Principle of the method The Mouse ANGPLT3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dieses Gen codiert ein Mitglied einer Familie von sezernierten Proteinen, die in der Angiogenese involviert sind. Das codierte Protein, das überwiegend in der Leber exprimiert wird, wird zu einer N-terminalen Kette mit Coiled-Coil-Domänen und einer C-terminalen Fibrinogen-Kette weiterverarbeitet. Die N-terminale Kette ist für den Lipidstoffwechsel wichtig, während die C-terminale Kette an der Angiogenese beteiligt sein kann. Mutationen in diesem Gen führen zu familiärer Hypobetalipoproteinämie Typ 2. [bereitgestellt von RefSeq, Aug 2015].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q9R182
Assay-Bereich 40.96 bis 10,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 40 pg/mL
Kalibrierbereich 40 bis 10,000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus 6 Ckine, Activin A, ADAMTS1, Adiponectin, Angiopoietin-3, ANGTL-4 Artemin, CCL28, CD36, Chordin, CRP, E-Cadherin, Epigen, Epiregulin, Fas, Galectin-7, gp130, Granzym B, Gremlin, IFN-R1, IL-17B, IL-17B R, IL-22, MIP-1 b, MMP-2, MMP-3, MMP-10, PDGF-AA, Persephin, sFRP-3, Shh-N, SLAM, TCK-1, TECK, TGFb1, TNF RI, TNF RII, TPO, TRANCE, TremL1, TWEAK, VEGF-B, VEGF-R2, VCAM-1, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 30924
Gensymbol hypl
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Endocrinology.
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym RP23-101O16.2, hypl
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min