Learn More
Invitrogen™ ANGPTL4 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00 € - 1262.00 €
Spezifikation
Antigen ANGPTL4 Biosimilar
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30284576
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559093
100 μg
500.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30283835
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559094
1 mg
1262.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Nanyang Tech.U. patent anti-ANGPTL4.
Angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4), is a secreted protein selectively expressed in adipose tissue, liver, and placenta1-3 that plays a variety of roles in vivo, ranging from adipogenesis to angiogenesis to carcinogenesis. The expression of ANGPTL4 is also under nutritional and hormonal control. ANGPTL4 has been observed to induce a strong pro-angiogenic response independent of vascular endothelial growth factor (VEGF), and its expression has been described in hypoxic human tissues as well as a variety of cancers, including liposarcoma, hepatocellular carcinoma, and conventional renal cell carcinoma.
Spezifikation
Spezifikation
ANGPTL4 Biosimilar
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
Primary
Protein A
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM Histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2