Learn More
Sampling Systems™ Angular Beaker
Artikelnummer. 17912042 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Material:
Edelstahl
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Material unitSize
17912042 250 ml Polypropylen 1 Stück
17902042 500 ml Polypropylen 1 Stück
17982032 1 l Edelstahl 1 Stück
17982112 1 l Polypropylen 1 Stück
17992032 2 l Polypropylen 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 17912042
Marke: Sampling Systems™ 5065B252
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
These angular beaker attachments allow the cup to be set in specific locations while using the TeleScoop.
  • Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
  • A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
  • Attachments are interchangeable and simply click into position
Specifica
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 250 ml
Einwegprodukt Reusable
Produkttyp Swabbing Template
Material Polypropylen
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.