Learn More
Sampling Systems™ Angular Beaker
Artikelnummer. 17982032 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Material:
Edelstahl
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17982032
Marke: Sampling Systems™ 5065B1001B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These angular beaker attachments allow the cup to be set in specific locations while using the TeleScoop.
  • Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
  • A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
  • Attachments are interchangeable and simply click into position
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1 l
Einwegprodukt Reusable
Produkttyp Swabbing Template
Material Edelstahl