Learn More
Sampling Systems™ Angular Beaker
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Material:
Edelstahl
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
- A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
- Attachments are interchangeable and simply click into position
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Produkttyp | Swabbing Template |
| Material | Polypropylen |