Learn More
Anhydrochlortetracyclin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137764
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137764 100 mg 100 Milligramm
30004740 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137764 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA637740100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65490-24-6
Summenformel C22 H21 Cl N2 O7 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 497.33
Synonym 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, hydrochloride (1:1), (4S,4aS,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,12aα)]- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride (6CI), Anhydrochlortetracycline hydrochloride, (4S,4aS,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,11,12a-hexahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
IUPAC-Name (4S,4aS,12aS)-7-Chloro-4-(Dimethylamino)-3,10,12,12a-Tetrahydroxy-6-methyl-1,11-Dioxo-4a,5-Dihydro-4H-Tetracen-2-Carboxamid; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3=C(C)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anhydro Chlortetracycline hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H21ClN2O7.ClH/c1-7-8-6-9-16(25(2)3)18(28)15(21(24)31)20(30)22(9,32)19(29)13(8)17(27)14-11(26)5-4-10(23)12(7)14;/h4-5,9,16,26,28-29,32H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t9-,16-,22-;/m0./s1
Formelmasse 496.0804