missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aniline-13C6, TRC

Artikelnummer. 30133443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133443 250 mg 250 Milligramm
30007773 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133443 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA662478250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 100849-37-4
Summenformel 13C6 H7 N
Molekulargewicht (g/mol) 99.08
Synonym Aniline 13C6, Benzenamine-13C6 (9CI), Aniline-13C6, Benzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6
IUPAC-Name (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})Cyclohexatrienamin
SMILES N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Aniline 13C6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formelmasse 99.078
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.