Learn More
Anilin-2-Sulfonsäure, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10147180 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10147180
Marke: Thermo Scientific Acros 400640250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 88-21-1 | C6H7NO3S | 173.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-21-1
Summenformel C6H7NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 173.19
MDL-Nummer MFCD00007705
InChI-Schlüssel ZMCHBSMFKQYNKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthanilic acid, aniline-2-sulfonic acid, o-aminobenzenesulfonic acid, o-sulfanilic acid, aniline-o-sulfonic acid, 2-sulfanilic acid, aniline-o-sulphonic acid, 1-aminobenzene-2-sulfonic acid, 2-aminobenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-amino
PubChem CID 6926
ChEBI CHEBI:1015
IUPAC-Name 2-Aminobenzolsulfonsäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aniline-2-sulfonic acid
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4SO3H
Menge 25 g
Beilstein 14, 681
Merck Index 15, 6978
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3100mg/l (23°C)
Formelmasse 173.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver