Learn More
Anilin, ≥ 99 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10751832 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10751832 1 L Glasflasche 1 Liter
10444321 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10137850 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10216993 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10751832 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423420010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-53-3
Summenformel C6H7N
Molekulargewicht (g/mol) 93.13
MDL-Nummer MFCD00007629
InChI-Schlüssel PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC-Name Anilin
SMILES NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aniline
Schmelzpunkt -6.2°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 1.0213g/mL
Siedepunkt 181.0°C to 185.0°C
Flammpunkt 76°C
Glührückstand 0.005 % max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5NH2
Brechungsindex 1.5845 to 1.5865
Menge 1 L
Beilstein 12, 59
Fieser 06,21; 17,16
Merck Index 15, 652
Relative Dichte 1.0213
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 36g/L (20°C).
Viskosität 4.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 93.13
Dampfdruck 0.5mmHg at 20°C
Reinheit (%) 99+%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle