Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wasserblau, Natriumsalz, rein, hohe Reinheit, biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10226570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10226570 100 g Glasflasche 100 Gramm
10656822 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10226570 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 229661000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28983-56-4 | C37H26N3Na2O9S3 | 798.79 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28983-56-4
Summenformel C37H26N3Na2O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 798.79
MDL-Nummer MFCD00058509
InChI-Schlüssel TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Synonym Acid Blue 22, C.I. 42755
PubChem CID 76956083
IUPAC-Name disodium 2-{[4-({4-[(2-sulfonatophenyl)amino]phenyl}({4-[(2-sulfonatophenyl)imino]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene})methyl)phenyl]amino}benzene-1-sulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aniline Blue, sodium salt
Absorptionsverhältnis 0.96 to 1.09
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 594 to 610nm (in pH 3 water)
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun-violett
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver
Formelmasse 799.81
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aniline Blue, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.