Learn More
Anilin, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10660311 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10660311 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10660311 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/7240/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
CAS 62-53-3
Schmelzpunkt -6.2°C
Farbe Gelb
pH 8.8
Siedepunkt 181°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Summenformel C6H7N
MDL-Nummer 7629
Menge 2.5 L
Dampfdichte 3.3
Formelmasse 93.13g/mol
Physikalische Form Flüssig