Learn More
Anilinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479943 2500 g 2500 Gramm
11459943 100 g 100 Gramm
11469943 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11479943 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13024.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129.59 g/mol
Aniline hydrochloride was used in the preparation of polyaniline coated poly(styrene-co-styrene sulfonate) nanoparticles. It was used to study the induction of Nei-like DNA glycosylases (NEIL1/2)-mediated base excision repair(BER) in rat spleen and 8-oxoguanine glycosylase 1-mediated BER due to aniline exposure. It is used in printing inks, clothing marking inks, paints and paint removers. It is also used as a stove polisher and shoe polisher, as well as in the synthesis of dyes, crayons and antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Anilinhydrochlorid wurde bei der Herstellung von polyanilinbeschichteten Poly(styrol-co-Styrol-Sulfonat)-Nanopartikeln verwendet. Wurde zur Untersuchung der Induktion von Nei-ähnlichen DNA-Glykosylasen (NEIL1/2)-vermittelten Baseexzisionsreparatur (BER) in Ratte-Milz und 8-Oxoguanin-Glycosylase 1-vermitteltem BER aufgrund der Anilin-Exposition verwendet. Wird in Druckfarben, Bekleidungstinten, Farben und Farbentfernern verwendet. Wird auch als Ofen- und Schuhpolierer sowie in der Synthese von Farbstoffen, Buntstiften und Antioxidantien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1070g/l).
Hinweise
Ist lichtempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-04-1
Summenformel C6H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 129.59
MDL-Nummer MFCD00012958
InChI-Schlüssel MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
PubChem CID 8870
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aniline hydrochloride
Schmelzpunkt 196°C to 200°C
Dichte 1.221
Siedepunkt 245°C
Flammpunkt 193°C (379°F)
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1548
Beilstein 3593823
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,659
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1070g/L).
IUPAC-Name Wasserstoffanilinchlorid
Formelmasse 129.59
Reinheit (%) 99%