Learn More
Anilinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617132 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10617132 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10001760 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
13408388 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10617132 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158415000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-04-1
Summenformel C6H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 129.59
MDL-Nummer MFCD00012958
InChI-Schlüssel MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
PubChem CID 8870
IUPAC-Name Anilinhydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aniline hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 196,0°bis 199,0 °C
Farbe Creme-gelb bis Weiß
Siedepunkt 245.0°C
Flammpunkt 193°C
Verlust bei Trocknung 0.5 % max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5NH2·HCl
Menge 500 g
Merck Index 15,652
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1070g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in ethyl ether and chloroform
Formelmasse 129.59
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver