Learn More
Anilinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 13408388 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
13408388 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10001760 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10617132 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 13408388 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 158410025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-04-1
Summenformel C6H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 129.59
MDL-Nummer MFCD00012958
InChI-Schlüssel MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
PubChem CID 8870
IUPAC-Name Anilinhydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material Aniline hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 196,0°bis 199,0 °C
Farbe Creme-gelb bis Weiß
Siedepunkt 245.0°C
Flammpunkt 193°C
Verlust bei Trocknung 0.5 % max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5NH2·HCl
Menge 2.5 kg
Merck Index 15,652
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1070g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in ethyl ether and chloroform
Formelmasse 129.59
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.