Learn More
Anilin, TRC
Artikelnummer. 30133363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133363 10 g 10 Gramm
30132670 1 g 1 Gramm
18051320 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30133363 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA66247510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-53-3
Summenformel C6 H7 N
Molekulargewicht (g/mol) 93.13
Synonym Aniline, Aminobenzene, Aminophen, Anyvim, Benzene, amino-, Blue Oil, C.I. 76000, NCI 176889, Phenylamine, Benzenamine
IUPAC-Name Anilin
SMILES Nc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aniline
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Formelmasse 93.0578
Reinheit (%) >95%