Learn More
Anionen-Standardmischkonzentrat für die Ionenpaarchromatographie (für die Säulenprüfung), Fisher Chemical
59.39 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Spezifikation
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Menge | 100 mL |
Farbe | Farblos |
MDL-Nummer | 283866 |
Physikalische Form | Flüssig |