Learn More
Anisaldehyddimethylacetal, TRC
Artikelnummer. 30331597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30331597 1 g 1 Gramm
30332630 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30331597 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6732051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anisaldehyde Dimethyl Acetal
CAS 2186-92-7
Summenformel C10H14O3
Menge 1 g
Synonym 1-(Dimethoxymethyl)-4-methoxybenzene, (p-Methoxyphenyl)dimethoxymethane, 4-Anisaldehyde Dimethyl Acetal, 4-Methoxybenzaldehyde Dimethyl Acetal, Anisaldehyde dimethyl Acetal, Anisic aldehyde Dimethyl Acetal, Dimethoxy(4-methoxyphenyl)methane, p-(Dimethoxymethyl)anisole, p-Methoxybenzaldehyde Dimethyl Acetal
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O3/c1-11-9-6-4-8(5-7-9)10(12-2)13-3/h4-7,10H,1-3H3
SMILES O=C(N([H])[C@H](C(N)=O)C(C)C)C1=C2C=CC=CC2=NN1CC3CCCCC3
IUPAC-Name 1-(Dimethoxymethyl)-4-methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Formelmasse 182.0943