Learn More
Anisole-d8, CDN
Artikelnummer. 30316651
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30316651 1 g 1 Gramm
30320536 0.5 g 0.50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316651
Marke: CDN CDND10241G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anisole-d8
CAS 54887-54-6
Summenformel C7 D8 O
Menge 1 g
Synonym 6-(Methoxy-d3)-benzene-1,2,3,4,5-d5, Methoxy-d3-benzene-d5, Perdeuteroanisole
InChI-Formel InChI=1 S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriomethoxy)benzene
Molekulargewicht (g/mol) 116.19
Formelmasse 116.1077 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity