Learn More
Anisole-d8, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Anisole-d8 |
| CAS | 54887-54-6 |
| Summenformel | C7 D8 O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 6-(Methoxy-d3)-benzene-1,2,3,4,5-d5, Methoxy-d3-benzene-d5, Perdeuteroanisole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OC([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-(trideuteriomethoxy)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.19 |
| Formelmasse | 116.1077 |